Få mere at vide
Calciumfluorid krystal optisk disk, 13mm x 1mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496235
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15496235
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038446.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spektroskopi, IR-vindue
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride crystal optic disc
Navn note 13mm x 1mm, Polished both sides
Mængde 1 Ea.
MDL nummer MFCD00010907