Få mere at vide
Calciumfluorid, 99%
Artikelnummer. 11331638
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331638 50 g 50g
11311638 10 g 10g
11321638 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011022.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Det finder sin anvendelse i spektroskopi, elektronik, lasere, højtemperatur tørfilmsmøremidler, smergelhjul, visse cementer, fosfor, malingspigment, katalysator i træbeskyttelsesmidler og optisk udstyr. Calciumfluorid bruges som komponent i elektrolyt, flusmiddel til aluminiummetallurgi. Det bruges i glas- og fluorescerende lampeindustrien. Det har dental applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC navn calcium; difluorid
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt ∼2500 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403 °C
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Merck Index 14,1667
Opløselighedsinformation Opløseligt i ammoniumsalte. Uopløselig i vand.
Formel vægt 78.08
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.434
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 3.18 g/mL