Få mere at vide
Calcium fluoride, 99%
Artikelnummer. 11311638
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311638 10 g 10g
11331638 50 g 50g
11321638 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11311638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011022.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Det finder sin anvendelse i spektroskopi, elektronik, lasere, højtemperatur tørfilmsmøremidler, smergelhjul, visse cementer, fosfor, malingspigment, katalysator i træbeskyttelsesmidler og optisk udstyr. Calciumfluorid bruges som komponent i elektrolyt, flusmiddel til aluminiummetallurgi. Det bruges i glas- og fluorescerende lampeindustrien. Det har dental applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC navn calcium; difluorid
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Kogepunkt ∼2500°C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403°C
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 g
Merck Index 14,1667
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
Formel vægt 78.08
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.434
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.18 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.