Få mere at vide
Calciumfluorid, 99%
Artikelnummer. 11454293
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11454293 100 g Glasflaske 100g
11464293 500 g Plastflaske 500g
11474293 2500 g Plastflaske 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10913.22
 Begrænset vare
På lager
Kommercielt vigtig kilde til fluoridforbindelser samt brintfluorid. Den er gennemsigtig fra ultraviolet til infrarød region. | CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Calciumfluorid er den kommercielt vigtige kilde til fluorforbindelser såvel som hydrogenfluorid. Det er gennemsigtigt fra ultraviolet til infrarødt område. Det bruges i spektroskopi, termiske billeddannelsessystemer og excimer-lasere; det bruges også til fremstilling af optiske komponenter, herunder vinduer, prismer og linser. Derudover bruges det også i aluminiummetallurgi, bremsebelægningsfremstillingsindustrier og i tandemalje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt ≈2500 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403 °C
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Beilstein EM>5,
Opløselighedsinformation Let opløselig i syre. Uopløselig i acetone.
IUPAC navn calcium; difluorid
Formel vægt 78.08
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.434
Specifik vægtfylde 3.18
Tæthed 3.18