Få mere at vide
Calcium fluoride, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407324
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11366419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011055.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calciumfluorid er den kommercielt vigtige kilde til fluorforbindelser såvel som hydrogenfluorid. Det er gennemsigtigt fra ultraviolet til infrarødt område. Det bruges i spektroskopi, termiske billeddannelsessystemer og excimer-lasere. Det bruges også til fremstilling af optiske komponenter, herunder vinduer, prismer og linser. Derudover bruges det også i aluminiummetallurgi, bremsebelægningsfremstillingsindustrier og i tandemalje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt ca 2500°C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Beilstein EM>5,
Opløselighedsinformation Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC navn calcium; difluorid
Formel vægt 78.08
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.434
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 3.18 g/cm3