Få mere at vide
Calciumfluorid, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11366419
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366419 250 g 250g
11376419 1 kg 1kg
11386419 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011055.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Calciumfluorid er den kommercielt vigtige kilde til fluorforbindelser såvel som hydrogenfluorid. Det er gennemsigtigt fra ultraviolet til infrarødt område. Det bruges i spektroskopi, termiske billeddannelsessystemer og excimer-lasere. Det bruges også til fremstilling af optiske komponenter, herunder vinduer, prismer og linser. Derudover bruges det også i aluminiummetallurgi, bremsebelægningsfremstillingsindustrier og i tandemalje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-75-5
Molekylær formel CaF2
Molekylvægt (g/mol) 78.08
MDL nummer MFCD00010907
InChI nøgle WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMIL [F-].[F-].[Ca++]
Specifications
Kogepunkt ca. 2500 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium fluoride
Smeltepunkt 1403 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Beilstein EM>5,
Opløselighedsinformation Let opløselig i syre. Uopløselig i acetone.
IUPAC navn calcium; difluorid
Formel vægt 78.08
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.434
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 3,18 g/cm3