Få mere at vide
Calcium Dobesilate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Dobesilate Hydrate |
| CAS | 117552-78-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H6O5S • 1/2Ca • xH2O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), hydrate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O5S.Ca.H2O/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);;1H2 |
| SMIL | [Ca].O=S(=O)(O)C1=CC(O)=CC=C1O.O |
| IUPAC navn | 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid, calcium salt hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.4 |
| Vis mere |