Få mere at vide
Calcium DL-glycerat dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308045
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11308045
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08214.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67525-74-0 | C3H5O4 | 105.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i koldt og varmt
vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67525-74-0
Molekylær formel C3H5O4
Molekylvægt (g/mol) 105.07
MDL nummer MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289
InChI nøgle RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M
Synonym calciumdl-glycerate
PubChem CID 131883203
IUPAC navn calcium;2,3-dihydroxypropansyre;dihydrat
SMIL OC[C@@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium DL-glycerate dihydrate
Smeltepunkt ∽140°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4614104
Merck Index 14,4483
Opløselighedsinformation Soluble in cold and hot water.
Formel vægt 286.26 (250.23 Anhydrous)