Få mere at vide
Calciumdihydrogenfosfathydrat, 97%
Artikelnummer. 11480063
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480063 500 g 500g
11490063 2500 g 2500g
11400073 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12123.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 301524-28-7 | CaH4O8P2 | 234,05 g/mol
Calciumdihydrogenphosphathydrat er et pH-kontrolreagens, stabilisator til plast, fremstilling af glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumdihydrogenphosphathydrat er et pH-kontrolreagens, stabilisator til plast, fremstilling af glas.
Opløselighed
Opløseligt i vand 18 g/L ved 30 °C.
Noter
taber H{2}O ved 100 , °dec. ved 200°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 301524-28-7
Molekylær formel CaH4O8P2
Molekylvægt (g/mol) 234.05
MDL nummer MFCD00010898
InChI nøgle YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calcium phosphate, monobasic; Calcium tetrahydrogen diphosphate
IUPAC navn calciumdihydrogenphosphat
SMIL [Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Mængde 500 g
Flammepunkt None
Merck Index 14,1693
Opløselighedsinformation Soluble in water 18g/L @ 30°C.
Formel vægt 234.06 (Anhydrous)
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, calcium salt