Få mere at vide
Calcium D-saccharattetrahydrat, 98%
Beskrivelse
D-saccharat (D-glucarsyre) bruges til at studere dets potentielle kemoforebyggende egenskaber og antioxidative egenskaber på niveauet af peroxynitrit-inducerede skader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
potentielle kemoforebyggende egenskaber og antioxidative egenskaber på niveauet af peroxynitrit-inducerede skader.
Opløselighed Opløseligt i
vand (0,43g/L).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium D-saccharate tetrahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3821334 |
| Merck Index | 14,1700 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water(0.43g/L). |
| Formel vægt | 320.26 |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium D-saccharate tetrahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: D-Glucaric acid, calcium salt