Få mere at vide
Calcium D-saccharat tetrahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448519
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448519 100 g 100g
15438519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66947.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5793-89-5 | C6H16CaO12 | 320.26 g/mol
D-saccharat (D-glucarsyre) bruges til at studere dets potentielle kemoforebyggende egenskaber og antioxidative egenskaber på niveauet af peroxynitrit-inducerede skader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-saccharat (D-glucarsyre) bruges til at studere dets
potentielle kemoforebyggende egenskaber og antioxidative egenskaber på niveauet af peroxynitrit-inducerede skader.
Opløselighed Opløseligt i
vand (0,43g/L).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5793-89-5
Molekylær formel C6H16CaO12
Molekylvægt (g/mol) 320.26
MDL nummer MFCD00150704
InChI nøgle ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Synonym calcium saccharate, unii-6ap9j91k4v, d-saccharic acid calcium salt tetrahydrate, calcium d-glucarate tetrahydrate, calcium d-saccharate tetrahydrate, calcium saccharat-4-wasser, calcium saccharate usan:usp:inn, calcium saccharate usp, calcium d-glucarate, tetrahydrate, calcium d-glucarate 1:1 , tetrahydrate
PubChem CID 16211545
IUPAC navn calcium;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(C(=O)[O-])O)O)(C(C(=O)[O-])O)O.O.O.O.O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium D-saccharate tetrahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Beilstein 3821334
Merck Index 14,1700
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.43g/L).
Formel vægt 320.26
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium D-saccharate tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium D-saccharatetetrahydrate