Få mere at vide
Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate), Mikromol™
Beskrivelse
Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate) |
| CAS | 2769863-44-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C6 H11 O4 . Ca |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Calcium (D,L)-Pantoate, Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H12O4.Ca/c2*1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h2*4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoate |
| Vis mere |