Få mere at vide
Calcium D-glukonat monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30134033
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134033 5 g
30011103 100 g
30009351 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1451035G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66905-23-5
Molekylær formel 2 C6 H11 O7 . Ca . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 448.39
Synonym Calcium bis[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate] monohydrate, Calcium di(D-gluconate) monohydrate, Calcium Gluconate Monohydrate
IUPAC navn calcium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat; Hydrate
SMIL O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Gluconate Monohydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Formel vægt 448.0741