Få mere at vide
Calcium D-gluconat monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081584
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11464763
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11649.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66905-23-5 | C12H24CaO15 | 448.387 g/mol
Calcium D-gluconat monohydrat bruges som et opløseligt middel til at udvikle de yderst effektive, holdbare og billige CaO-baserede sorbenter, der er egnede til CO2-opsamling, forløber for CaO-baserede sorbenter, i medicin, behandling af hypocalcæmi, som en modgift.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Calcium D-gluconat monohydrat bruges som et opløseligt middel til at udvikle de yderst effektive, holdbare
og billige CaO-baserede sorbenter, der er egnede til CO2-opsamling, precursor for CaO-baserede sorbenter, i medicin, behandling af hypocalcæmi, som en modgift.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66905-23-5
MDL nummer MFCD00064209
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium D-gluconate Monohydrate
Smeltepunkt ∽195°C (decomposition)
Analyseprocentområde ≥98%
Molekylær formel C12H22CaO14
Mængde 100 g
Merck Index 14,1670
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Opløselighedsinformation Soluble in water(30g/L).
InChI nøgle NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
IUPAC navn calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 430.372
PubChem CID 9290
Formel vægt 448.40 (430.37 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%