Få mere at vide
Calcium D-gluconat monohydrat, 98+%
Artikelnummer. 11464763
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464763 100 g 100g
11474763 500 g 500g
11484763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11649.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 66905-23-5 | C12H24CaO15 | 448,387 g/mol
Calcium D-gluconat monohydrat bruges som et opløseligt middel til at udvikle de yderst effektive, holdbare og billige CaO-baserede sorbenter, der er egnede til CO2-opsamling, forløber for CaO-baserede sorbenter, i medicin, behandling af hypocalcæmi, som en modgift.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Calcium D-gluconat monohydrat bruges som et opløseligt middel til at udvikle de yderst effektive, holdbare
og billige CaO-baserede sorbenter, der er egnede til CO2-opsamling, precursor for CaO-baserede sorbenter, i medicin, behandling af hypocalcæmi, som en modgift.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66905-23-5
MDL nummer MFCD00064209
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium D-gluconate Monohydrate
Smeltepunkt ∽195 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde ≥98%
Molekylær formel C12H22CaO14
Mængde 100 g
Merck Index 14,1670
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (30g/L).
InChI nøgle NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
IUPAC navn calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 430.372
PubChem CID 9290
Formel vægt 448,40 (430,37 Vandfri)
Procent renhed ≥98%