Få mere at vide
Calcium D-gluconat gel, 2,5% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Calcium D-gluconate gel bruges til at behandle forbrændinger af flussyre. Det bruges som et kardiobeskyttende middel ved hyperkaliæmi, modgift mod forgiftning af sorte enkeedderkopper og som modgift mod magnesiumsulfat-toksicitet. Det er også involveret i behandlingen af hypocalcæmi. Ydermere bruges det som hudplejende og giver kilden til calciumioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium D-gluconate gel |
| Mængde | 60 g |
| Opløselighedsinformation | Langsomt opløselig i vand. Uopløseligt i alkohol, eddikesyre og organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 430.37 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2.5% w/w aq. soln. |
| Fysisk form | Gel |