Få mere at vide
Calcium D-gluconat gel, 2,5% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11415300
Skift visning
Mængde:
30 g
60 g
Pakningsstørrelse:
30g
60g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415300 30 g 30g
11425300 60 g 60g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044542.15
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430,372 g/mol
Calcium D-gluconate gel bruges til at behandle forbrændinger af flussyre. Det bruges som et kardiobeskyttende middel ved hyperkaliæmi, modgift mod forgiftning af sorte enkeedderkopper og som modgift mod magnesiumsulfat-toksicitet. Det er også involveret i behandlingen af hypocalcæmi. Ydermere bruges det som hudplejende og giver kilden til calciumioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299-28-5
Molekylær formel C12H22CaO14
Molekylvægt (g/mol) 430.372
MDL nummer MFCD00064209
InChI nøgle NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC navn calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium D-gluconate gel
Mængde 30 g
Opløselighedsinformation Langsomt opløselig i vand. Uopløseligt i alkohol, eddikesyre og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 430.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5% w/w aq. soln.
Fysisk form Gel