Få mere at vide
Calcium D-Arabinonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium-D-arabinoate |
| CAS | 22373-09-7 |
| Molekylær formel | C10 H18 Ca O12 |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O6.Ca/c2*6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2*2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+;/m11./s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | bis[[(2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanoyl]oxy]calcium |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.32 |
| Formel vægt | 370.0424 |