Få mere at vide
Calcium cyanamide, tech.
Artikelnummer. 11473780
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473780 100 g 100g
11493780 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089462.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156-62-7 | CCaN2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-62-7
Molekylær formel CCaN2
MDL nummer MFCD00064894
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium cyanamide
Smeltepunkt 1340°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel CaNCN
FN nummer UN1403
Beilstein 4124391
Merck Index 14,1662
Formel vægt 80.11
Grad Teknisk
Lugt Specific type
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.29 g/mL