Learn More
Calciumkrystallinske dendritiske stykker, 99,98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Calcium crystalline dendritic pieces |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Ampul |
| Form | Pieces |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1401 |
| Procent renhed | 99.98% |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium crystalline dendritic pieces
- Fare
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium