Få mere at vide
Calciumcitrat tribasisk tetrahydrat, 98+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10445025 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10445025 250 g Plastflaske 250g
10657974 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10445025 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390082500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5785-44-4 | C12H10Ca3O14·4H2O | 570.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5785-44-4
Molekylær formel C12H10Ca3O14·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 570.5
MDL nummer MFCD00150786
InChI nøgle LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
IUPAC navn tricalcium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;tetrahydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium citrate tribasic tetrahydrate
Tab ved tørring 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.0 to 102% (on dried basis) (Complexometry)
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Merck Index 15, 1663
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C)
Formel vægt 570.5
Procent renhed 98+%
Grad Analyse
Uopløseligt stof 0.2% max. (in HCl)
Fysisk form Væske