Få mere at vide
Calcium Citrate Tetrahydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052269
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052269 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052269 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3489.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Calcium Citrate Tetrahydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Citrate Tetrahydrate
CAS 5785-44-4
Analyt- eller komponentnavne Calcium Citrate Tetrahydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C6 H5 O7 . 3 Ca . 4 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt, hydrate (2:3:4), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3), tetrahydrate (9CI), Citric acid, calcium salt (2:3), tetrahydrate (8CI), Calcium citrate tetrahydrate, Tricalcium dicitrate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
SMIL O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC navn tricalcium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 570.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 569.9371 g/mol