Få mere at vide
Calcium citrate tetrahydrate, 96%
Artikelnummer. 11432587
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11432587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14828.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5785-44-4 | C12H18Ca3O18 | 570.492 g/mol
Calciumcitrat-tetrahydrat kan anvendes som råmateriale til fremstilling af nanopartikler med den nominelle sammensætning Ca0,8 Ba0,2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel-proces. Det kan anvendes som carbonkilde i en enkel og effektiv carboniseringsmetode til fremstilling af porøst carbon uden nogen aktiveringsproces. Det er velegnet til brug ved fremstilling af bovint serumalbumin (BSA) nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumcitrattetrahydrat kan anvendes som råmateriale til fremstilling af nanopartikler med den nominelle sammensætning Ca0,8 Ba0,2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel proces. Det kan anvendes som carbonkilde i en enkel og effektiv carboniseringsmetode til fremstilling af porøst carbon uden nogen aktiveringsproces. Det er velegnet til brug ved fremstilling af bovint serumalbumin (BSA) nanopartikler.
Opløselighed Opløseligt i vand og saltsyre
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5785-44-4
Molekylær formel C12H18Ca3O18
Molekylvægt (g/mol) 570.492
MDL nummer MFCD00150786
InChI nøgle LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
IUPAC navn tricalcium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;tetrahydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium citrate tetrahydrate
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and hydrochloric acid.
Formel vægt 572.60 (500.54 Anhydrous)
Procent renhed 96%