Få mere at vide
Calcium citrate tetrahydrate, 96%
Beskrivelse
Calciumcitrat-tetrahydrat kan anvendes som råmateriale til fremstilling af nanopartikler med den nominelle sammensætning Ca0,8 Ba0,2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel-proces. Det kan anvendes som carbonkilde i en enkel og effektiv carboniseringsmetode til fremstilling af porøst carbon uden nogen aktiveringsproces. Det er velegnet til brug ved fremstilling af bovint serumalbumin (BSA) nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Calciumcitrattetrahydrat kan anvendes som råmateriale til fremstilling af nanopartikler med den nominelle sammensætning Ca0,8 Ba0,2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel proces. Det kan anvendes som carbonkilde i en enkel og effektiv carboniseringsmetode til fremstilling af porøst carbon uden nogen aktiveringsproces. Det er velegnet til brug ved fremstilling af bovint serumalbumin (BSA) nanopartikler.
Opløselighed Opløseligt i vand og saltsyre
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium citrate tetrahydrate |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and hydrochloric acid. |
| Formel vægt | 572.60 (500.54 Anhydrous) |
| Procent renhed | 96% |