Få mere at vide
Calciumchromat, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11389498
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389498 100 g 100g
11379498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043333.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13765-19-0 | CaCrO4 | 156,07 g/mol
Calciumchromat bruges som korrosionsinhibitor og pigment. Det bruges også som en depolarisator i batterier og en metalbelægning og primer. Yderligere bruges det til galvanisering, fotokemisk behandling og industriel affaldsbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-19-0
Molekylær formel CaCrO4
Molekylvægt (g/mol) 156.07
MDL nummer MFCD00049403
InChI nøgle RFAFBXGYHBOUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium chromate, gelbin, calcium monochromate, yellow ultramarine, calcium chrome yellow, chromatite syn, calcium chromate vi, sintered calcium chromate, unii-j1fgh4zj4m, chromic acid, calcium salt
PubChem CID 26264
IUPAC navn calcium;dioxid(dioxo)chrom
SMIL [Ca++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium chromate
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3087
Opløselighedsinformation Opløselig i syre og vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 156.07
Procent renhed 99.9%