Få mere at vide
Calciumchlorid, ultratør, 99,99% (metalbaseret)
Artikelnummer. 15406135
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406135 50 g 50g
11313867 1 g 1g
11323867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035686.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Calciumchlorid bruges som tørre- og dehydreringsmiddel til organiske væsker og gasser og til faste stoffer i ekssikkatorer. Almindelige anvendelser omfatter saltlage til køleanlæg og is- og støvkontrol på veje. Brug af calciumchlorid og urinstof er blevet rapporteret at øge den gennemsnitlige frugtvægt og ascorbinsyreindholdet i granatæbler betydeligt. Jordbærfrugtens opbevaringsevne kan også forbedres ved en spiselig belægning af calciumchlorid. Det bruges i tørrerør i forskningslaboratorier, salt/kemikaliebaserede affugtere, ildslukkere, plast, keramisk slipware, som flusmiddel i Davy-processen til fremstilling af natrium og til at øge vandhårdheden i swimmingpools. Det giver inhibering af kvældende ler i vandfasen af invertemulsionsborevæsker. CaCl 2- Pybox (pyridin flankeret af to oxazolingrupper) er blevet rapporteret at være en effektiv chiral katalysator til asymmetriske 1,4-additionsreaktioner af 1,3-dicarbonylforbindelser med nitroalkener, hvilket giver gamma-nitrocarbonylforbindelser med høj enantioselektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer MFCD00010903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC navn calciumdichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt >1600 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Smeltepunkt 782 °C
Navn note Ultratør
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1659
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, ethanol, methanol og eddikesyre. Uopløseligt i flydende ammoniak, dimethylsulfoxid og ethylacetat.
Formel vægt 110.99
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.15 g/mL