Få mere at vide
Calcium Chloride, Technical, Fused, Porous Lump, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072898 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
Artikelnummer. 10630341
Brand: Fisher Chemical C/1320/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer 10903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium dichloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 1600°C
Smeltepunkt 782°C
Farve Beige
pH 8 to 10
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 110.99g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /