Få mere at vide
Calciumchloridopløsning, Solstice
Beskrivelse
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Chloride Solution |
| CAS | 10043-52-4 |
| Fysisk form | Solution |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | CaCl2 |
| MDL nummer | MFCD00010903 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
| InChI nøgle | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium chloride solution
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride