Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Bottle |
| CAS | 10035-04-8 |
| Concentration | 0.02 M |
| Quantity | 1000 mL |
| Chemical Name or Material | Calcium Chloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?