Få mere at vide
Calciumchloridopløsning, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12910924 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12910924 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12910924 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 214 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    830.79 DKK / 1000ml
    Spare 249.21 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride
Emballage Flaske
CAS 10035-04-8
Koncentration 0.02 M
Mængde 1000 mL