Få mere at vide
Calciumchloridopløsning, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900924 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12900924 1000 mL Flaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12900924 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 213 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    545.38 DKK / 1000ml
    Spare 29.62 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride
CAS 10035-04-8
Mængde 1000 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.01M (0.02N)
Emballage Flaske