Få mere at vide
Calciumchloridopløsning, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12990914 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12990914 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12990914 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 212 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    479.16 DKK / 1000ml
    Spare 160.84 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride
Emballage Flaske
CAS 10035-04-8
Koncentration 0.005 M
Mængde 1000 mL