Få mere at vide
Calciumklorid, pellets, renset, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587894 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15587894
Brand: Avantor J.T.Baker 131301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til tørremiddelbrug
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC navn calcium; dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride
Fysisk form Pellets
Mængde 500 g
Formel vægt 110.98
Grad Oprenset
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.15kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium chloride