Få mere at vide
Calcium chloride hydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Artikelnummer. 11360919
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360919 2 g 2g
11330919 10 g 10g
11350919 50 g 50g
11340919 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11360919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010680.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22691-02-7 | CaCl2H12O6 | 219.068 g/mol
Det bruges som fødevaretilsætningsstof, som elektrolyt, det bruges som buffer i pools, tilsætningsstof i plast og i ildslukkere. Det bruges som skyllemiddel, støvkontrol på veje. Calciumchlorid er en opløselig forbindelse, der kan tjene som en kilde til calciumioner i en opløsning. Calcium spiller vigtige roller i mange biologiske processer, herunder signaltransduktion, muskelsammentrækning, vedligeholdelse af cellemembraner og cellevægsstabilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22691-02-7
Molekylær formel CaCl2H12O6
Molekylvægt (g/mol) 219.068
MDL nummer MFCD00149616
InChI nøgle QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC navn calcium;dichlorid;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1659
Opløselighedsinformation Soluble in water (5360mg/ml at 20°C),and alcohol.
Formel vægt 110.99 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9965%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.71 g/mL