Få mere at vide
Calcium Chloride Hexahydrate, 98.5%+, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12648625 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12648625 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 12648625 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/1250/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-34-7
Molekylær formel CaCl2H12O6
Molekylvægt (g/mol) 219.07
MDL nummer 149616
InChI nøgle QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium hexahydrate dichloride
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Smeltepunkt 30°C
Farve Colorless
pH 6.5 to 8.0
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 219.08g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.