Få mere at vide
Calciumchloridhexahydrat, 97+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10610414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10610414 1 kg Plastflaske 1kg
10542444 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10610414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    244.65 DKK / 1kg
    Spare 45.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-34-7
Molekylær formel CaCl2·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 219.08
MDL nummer MFCD00149616
InChI nøgle QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC navn calcium;dichlorid;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 30,0 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Chunks
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97,0 til 103% (kompleksometri)
Lineær formel CaCl2·6H2O
Merck Index 15, 1661
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5360 g/L (20 °C)
Formel vægt 219.08
Procent renhed ≥97%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.