Få mere at vide
Calciumchloridhexahydrat, 97+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10542444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542444 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10610414 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389250025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-34-7
Molekylær formel CaCl2·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 219.08
MDL nummer MFCD00149616
InChI nøgle QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC navn calcium;dichlorid;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 30,0 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Chunks
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97,0 til 103% (kompleksometri)
Lineær formel CaCl2·6H2O
Merck Index 15, 1661
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5360 g/L (20 °C)
Formel vægt 219.08
Procent renhed ≥97%
Grad Ekstra ren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.