Få mere at vide
Calciumchlorid, Extra Pure, SLR, Fused, Granulær, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Calciumchlorid, Extra Pure, SLR, Fused, Granulær
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1600 °C |
| Smeltepunkt | 782 °C |
| Farve | Beige |
| pH | 8 til 10 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 110,99g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /