Få mere at vide
Calciumchlorid EU Farmakopé 0,02M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960384 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12960384 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12960384 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 048 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    863.00 DKK
    664.66 DKK / 1000ml
    Spare 198.34 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Emballage Flaske
CAS 10035-04-8
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1014603
Type Massespektrometristandarder
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 1000 mL
Grad Eu. Ph.