Få mere at vide
Calciumchlorid EU Farmakopé 0,01M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950384 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12950384 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12950384 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 DKK
    664.66 DKK / 1000ml
    Spare 162.34 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride solution
Emballage Flaske
CAS 10043-52-4
Renhedsgrad noter EU Ph reference: 1014602
Molekylær formel CaCl2
Koncentration 0.01 M
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
IUPAC navn calciumdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:3312
Grad Eu. Ph.