Få mere at vide
Calcium chloride, dried, powder, 97%
Artikelnummer. 11347966
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11347966
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13191.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Calciumchlorid bruges som tørre- og dehydreringsmiddel til organiske væsker og gasser og til faste stoffer i ekssikkatorer. Almindelige anvendelser omfatter saltlage til køleanlæg og is- og støvkontrol på veje. Brug af calciumchlorid og urinstof er blevet rapporteret at øge den gennemsnitlige frugtvægt og indholdet af ascorbinsyre i granatæble signifikant. Jordbærfrugtens opbevaringsevne kan også forbedres ved en spiselig belægning af calciumchlorid. Det bruges i tørrerør i forskningslaboratorier, salt/kemikaliebaserede affugtere, ildslukkere, plast, keramisk slipware, som flusmiddel i Davy-processen til fremstilling af natrium og til at øge vandhårdheden i swimmingpools. Det giver inhibering af kvældende ler i vandfasen af invertemulsionsborevæsker. CaCl 2- Pybox (pyridin flankeret af to oxazolingrupper) er blevet rapporteret at være en effektiv chiral katalysator til asymmetriske 1,4-additionsreaktioner af 1,3-dicarbonylforbindelser med nitroalkener, hvilket giver gamma-nitrocarbonylforbindelser med høj enantioselektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumchlorid anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel til organiske væsker og gasser og til faste stoffer i ekssikkatorer. Almindelige anvendelser omfatter saltlage til køleanlæg og is- og støvkontrol på veje. Brug af calciumchlorid og urinstof er blevet rapporteret at øge den gennemsnitlige frugtvægt og indholdet af ascorbinsyre i granatæble signifikant. Jordbærfrugtens opbevaringsevne kan også forbedres ved en spiselig belægning af calciumchlorid. Det bruges i tørrerør i forskningslaboratorier, salt/kemikaliebaserede affugtere, ildslukkere, plast, keramisk slipware, som flusmiddel i Davy-processen til fremstilling af natrium og til at øge vandhårdheden i swimmingpools. Det giver inhibering af kvældende ler i vandfasen af invertemulsionsborevæsker. CaCl 2- Pybox (pyridin flankeret af to oxazolingrupper) er blevet rapporteret at være en effektiv chiral katalysator til asymmetriske 1,4-additionsreaktioner af 1,3-dicarbonylforbindelser med nitroalkener, hvilket giver gamma-nitrocarbonylforbindelser med høj enantioselektivitet.
Bemærkninger
2.15Hygroskopisk og fugtfølsom. Inkompatibel med stærke syrer, boran, boroxider, zink, calciumoxid, bromtrifluorid og methylvinylether.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer MFCD00010903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC navn calcium; dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt >1600°C
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Smeltepunkt 782°C
Navn note dried
Fysisk form Pulver
Mængde 5000 g
Merck Index 14,1659
Opløselighedsinformation Freely soluble in water,ethanol,methanol and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide and ethyl acetate.
Formel vægt 110.99
Procent renhed 97%
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium chloride