Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat (hvide krystaller til pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-24969
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Artikelnummer. 10306313
Brand: Fisher BioReagents BP510100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Calciumchloriddihydrat (hvide krystaller til pulver)
Calciumchlorid er velegnet til brug ved fremstilling af bufferopløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8, 10043-52-4
Molekylær formel Ca Cl2 · 2 H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 175°C
Farve Beige-Hvid
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0 to 105.0 %
Merck Index 15, 1661
Formel vægt 147.02
Procent renhed 99.0 to 105.0%
Identifikation Pass Test
Emballage Poly flaske
Tæthed 0.830g/cm³
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium Chloride Dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride