Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat (hvide krystaller til pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10316313
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316313 250 g Poly flaske 250g
10306313 100 g Poly flaske 100g
10786634 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316313 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP510250
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Calciumchloriddihydrat (hvide krystaller til pulver)
Calciumchlorid er velegnet til brug ved fremstilling af bufferopløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8 , 10043-52-4
Molekylær formel Ca Cl2 · 2 H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 175°C
Farve Beige-Hvid
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.0 to 105.0 %
Merck Index 15, 1661
Formel vægt 147.02
Procent renhed 99.0 to 105.0%
Identifikation Pass Test
Emballage Poly flaske
Tæthed 0.830g/cm³
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium Chloride Dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride