Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat (hvide krystaller til pulver), Fisher BioReagents™
Description
Calciumchloriddihydrat (hvide krystaller til pulver)
Calciumchlorid er velegnet til brug i fremstilling af bufferopløsninger.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Chloride Dihydrate |
| Smeltepunkt | 175 °C |
| Farve | Beige-Hvid |
| pH | 4,5 til 6,5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Emballage | Poly flaske |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 105,0 % |
| Tæthed | 0.830g/cm³ |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium Chloride Dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride