Få mere at vide
Melford Calciumchlorid, Dihydrat, USP Grad
Artikelnummer. 30018147
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018147 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018147 Leverandør Melford Leverandørnr. C362001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 10035-04-8
  • Molekylformel: CaCl 2 2H 2 O
  • Molekylvægt: 147,02
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride, Dihydrate, USP Grade
CAS 10035-04-8
Mængde 1 kg
Molekylær formel CaCl2 - 2H2O
Grad USP