Få mere at vide
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15673380 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
50kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15673380 2.5 kg 2.5kg
15683380 500 g 500g
15663380 1 kg 1kg
15603390 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15693380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15673380 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 313072.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2 · 2H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 2.5 kg
MDL nummer MFCD00149613
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 147.01g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.