Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, puris., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651090 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
15kg
1kg
2.5kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15651090 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15621090 1 kg 1kg
15631090 2.5 kg 2.5kg
15641090 6 x 1 kg Pakke med 6
15611090 15 kg 15kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15651090 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 120226X2.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra FCC, Ph. Eur., USP , E509, 99-103 %,≤ 0,0001% Al
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2 · 2H2O
MDL nummer MFCD00149613
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC
Mængde 6 x 2.5 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 147.01
Procent renhed 99 to 103%
Grad puriss.