Få mere at vide
Calcium chloride, Dihydrate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466511 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11466511 100 g
11476511 500 g
11430952 500 g
11465092 500 g
11475092 1 kg
11485092 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11466511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219481580
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Calcium chloride, Dihydrate Cell Culture Reagent, ∽99%, White Powder
  • Calcium chloride is a commonly used reagent in biochemistry.
  • It plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, and maintenance of cell membrane and cell wall stability.
  • Calcium chloride is used in the preparation and transformation of competent E. coli and in the transfection of eukaryotic cells with either plasmid DNA or high molecular weight genomic DNA. has been used in the stabilization and two dimensional crystallization of the NADH-ubiquinone oxidoreductase (complex I) from Escherichia coli.
  • It is also used as a dessicant, coagulant in rubber manufacturing and as an accelerator in the concrete industry.
  • Calcium Chloride is a salt of calcium and chloride.
  • It behaves as a typical ionic halide, and is solid at room temperature
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
MDL nummer MFCD00149613
Synonym Calcium dichloride dihydrate
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 176 °C (Dekomponering)(Litteratur)
pH 4 til 9,5 (5 % vandig opl.)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Renhedsgrad noter ∽99%
Analyseprocentområde ∽99%
Molekylær formel CaCl2·2H2O
Opløselighedsinformation Opløselig i vand - 294 mg/ml (klar, farveløs opløsning) med varmefrigivelse, ethanol, eddikesyre, acetone.
Molekylvægt (g/mol) 147
Formel vægt 147
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium Chloride Dihydrate, molecular biology reagent
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.