Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465195 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11465195 500 g
11475195 1 kg
11455655 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465195 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02199524.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Nyttig til at forberede kompetente bakterier. Calciumchloriddihydrat MP Biomedicals er et biokemisk reagens af USP-kvalitet. Det bruges til fremstilling af calciumalginatperler og til at sammensætte mediet til termofil clostridi (MTC). Det kan bruges til
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2. 2H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand med varmefrigivelse, ethanol, eddikesyre, acetone.
Molekylvægt (g/mol) 147.01
Formel vægt 147.01
Procent renhed 99,0 til 107,0%
Grad USP