Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, ekstra ren, flager til tørring, 77-80% CaCl2
Artikelnummer. 10657662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10657662 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10063853 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657662 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123350025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 147.02
MDL nummer MFCD00149613
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride dihydrate
Smeltepunkt 175.0°C
Navn note For drying pursposes
Farve Grå-hvid til hvid
Fysisk form Flager
Mængde 2.5 kg
Lineær formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15, 1661
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formel vægt 147.02
Procent renhed 77 to 80% (CaCl2)
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.83
Tæthed 0.8300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.